Documentos Principais
MXPSITU37
Millipore
Silicone tubing
Milliflex® Plus Pump, liquid discard; 10 meters
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milliflex®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
Milliflex® Plus Pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Silicone tubing is used for discarded the filtered liquid for Milliflex® Plus Pump.
Aplicação
Silicone tubing is an accessory of the Milliflex® Plus Pump used during filtration of the test samples for bioburden testing, and water monitoring.
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany