Merck
MXPHEAD01
Cabeçote adicional da bomba Milliflex
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MXPTEST01MMSANKITCVRMMHEADCV1
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
material
316L stainless steel
material
-
material
stainless steel
material
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
input
-
input
-
General description
A bomba de vácuo compacta Milliflex Plus agiliza a filtração para acelerar testes de CQ. Juntas, as unidades de filtro Milliflex e a bomba de vácuo Milliflex Plus oferecem uma solução integrada para gerar resultados confiáveis e precisos em ambientes de produção de alto rendimento.
A higienização é simples, portanto interfere minimamente no fluxo de trabalho. Para rendimento ainda maior, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser configurada e operada por um único operador. Testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um coletor de 6 posições.
Preparation Note
Método de esterilização
Autoclavável
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Milliflex® Quantum Rapid Detection System An easy-to-use, non-destructive, fluorescent staining-based system for faster microbial detection
Ver tudo
Questions
  1. What is the flow rate, max vacuum, and pressure of this system?
    1 answer
    1. As per the user guide - Flow rate: < 16 sec/ml for 100 ml of MilliQ water filtered through MXHA membrane. Accuracy: +/- 5% of 100 ml
      Most of issues related to flow rate are due to incorrect weight calibration.