MTRACEMM1
M-TRACE® Mobile Computer Mount
Sinônimo(s):
Mobile computer mount
About This Item
Produtos recomendados
descrição
For use with M-TRACE™ Touch MobileComputer
embalagem
pack of -1 unit
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
Descrição geral
M-TRACE® Mobile Computer Mount is an accessory to conveniently mount the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) outside the isolator/LFH pane. The mobile computer mount facilitates hands-free scanning and registration of the information on consumables while the operator′s hands are busy and occupied in the isolator. The M-TRACE® Mobile Computer Mount is clean room friendly and is compliant with the QC sterility testing environment requirements.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Conteúdo relacionado
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.
O software de registro eletrônico de testes M-Trace® garante total rastreabilidade dos dados dos seus testes de esterilidade e eleva a bomba Steritest® Symbio a um novo patamar. O software M-Trace® reduz os erros de manuseio, garante a conformidade e aumenta a produtividade.