MTRACECR1
M-TRACE® Charging Cradle
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Sinônimo(s):
Charger
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of -1 unit
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
Steritest® Symbio pump
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Descrição geral
M-TRACE® Charging Cradle is a cleanroom-friendly accessory of the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) and is compliant with the QC sterility testing environment requirements. The M-TRACE® Charging Cradle enables fast charging and storage of the M-TRACE® Touch Mobile Computer. Whenever the M-TRACE® Touch Mobile Computer is not in use, the device can be easily put to hold on the M-TRACE® Charging Cradle assuring safe storage and automatic recharge.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Conteúdo relacionado
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.
O software de registro eletrônico de testes M-Trace® garante total rastreabilidade dos dados dos seus testes de esterilidade e eleva a bomba Steritest® Symbio a um novo patamar. O software M-Trace® reduz os erros de manuseio, garante a conformidade e aumenta a produtividade.