LUXSHRTP
mPAGE®Lux Masked Short Plate
Special short plate for use with MPAGE® Lux Curing Station
Sinônimo(s):
masked mini gel short plates
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Lux Masked Short Plates, 5pk,
Materiais
glass plate
descrição
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
embalagem
pkg of 5 packs (10 wells)
pkg of 5 packs (15 wells)
fabricante/nome comercial
Millipore
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 7.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
compatibilidade
for use with mPAGE®
categoria alternativa mais ecológica
Artigos
Descubra o sistema de moldagem mPAGE® Lux para géis SDS-PAGE prontos para uso em 3 minutos. Géis SDS-PAGE frescos que estão prontos para quando você precisar deles.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.