MPGL04GH2
Unidade de filtro estéril Millipak-40, 0,22 µm, 6,35 mm (1/4 pol.), HB/HB com dispositivo de enchimento cônico
sterile
Sinônimo(s):
Cápsula Durapore® 0,22 µm, Millipak®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
sterile
linha de produto
Millipak®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipak®
Parâmetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
20 L process volume
25 °C max. temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
técnica(s)
sterile filtration: suitable
área de filtração
200 cm2
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.5 mg/device
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Condições de expedição
ambient
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Nota de preparo
3 ciclos de autoclave de 90 min a 123 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.