MP42G15
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinônimo(s):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel bis-tris pré-moldado 4-20% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
prazo de validade
18 mo.
embalagem
pkg of 10 gels
C × L × poços
10 cm × 8 cm × 15 well
cassete L × C
10 cm × 8 cm
espessura do gel
1 mm
volume máximo do poço
40 μL
well wells
15 wells
compatibilidade
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
- Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
- Carregue até 40 μL de amostra por poço
- Tempo de corrida típico de 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
- Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blotting
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2