Documentos Principais
MP0DSYS3B
Millipore
Suportes de escala de processos
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Process Scale Holders 3 Racks
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
descrição
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves
conector
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibilidade
for use with Pod Filters
Aplicação
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves