MP0DDSPMAN2
Coletor de cápsula Millistak+®
hydrophilic
Sinônimo(s):
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
About This Item
Produtos recomendados
Características
hydrophilic
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Millistak+®
entrada
sample type liquid
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany