Documentos Principais
MIX0050LLIN
Millipore
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 50L mixer liner
Sinônimo(s):
Mobius® 50 L mixer liner, Bronze
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.