Documentos Principais
MHA000P2T
Millipore
Caldo de extrato de triptona glicose
Tryptone Glucose Extract Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Sinônimo(s):
Caldo de TGE
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
entrada
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
heterotrophic bacteria
nonselective for
Descrição geral
O caldo de extrato de glicose triptona é recomendado para a contagem de bactérias heterotróficas em água, ar, leite e produtos lácteos. Ele é usado como meio padrão para a contagem bacteriológica em placas e também pode ser usado para a detecção de bactérias termofílicas em leite e produtos lácteos. A triptona e o extrato de levedura fornecem compostos nitrogenados e carbonáceos, aminoácidos de cadeia longa, vitaminas do complexo B e outros nutrientes de crescimento essenciais. A glicose é a fonte de energia. As colônias têm aspecto transparente a branco cremoso, sendo que algumas podem produzir pigmento
Aplicação
O caldo de extrato de triptona glicose é usado como meio não seletivo para detectar microrganismos heterotróficos totais em água, laticínios e outros líquidos, como cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerante, isotônico e vinho.(2) O meio tem aplicação nas áreas clínica, de cosméticos, análise ambiental, alimentos e bebidas e CQ industrial.
Características e benefícios
  • Meios líquidos prontos para uso em ampola resolvem diversos problemas nos laboratórios de microbiologia, nos quais o tempo, equipamentos e funcionários treinados frequentemente são escassos.
  • Estão disponíveis em ampolas de plástico de 2 ml, para teste único e convenientes, eliminado a manipulação de ampolas de vidro e evitando o desperdício e deterioração associados aos meios embalados a granel.
Especificações
Temperatura de incubação: 28–35 °C
Tempo de incubação: 18–120 h
Nota de análise
As colônias têm aspecto transparente a branco cremoso, sendo que algumas podem produzir pigmento
Microrganismos-alvo: Contagem total
Organismos de CQ
E. coli (ATCC 25922)
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review