Documentos Principais
MGAMMAG-300E
Millipore
Kit de esferas magnéticas de analito único de IgE de camundongo MILLIPLEX® - ensaio multiplex de isotipagem
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulin E (IgE) in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 82%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.8-3500 ng/mL
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Single Plex
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Encontrada somente em mamíferos, a imunoglobulina E (IgE) desempenha uma função essencial nas reações alérgicas e está predominantemente associada à hipersensibilidade tipo 1. A IgE é o isotipo de imunoglobulina menos abundante em mamíferos normais ou tópicos, presente na proporção de apenas 0,05% das concentrações séricas de IgG. Ela pode desencadear reações imunes robustas, com um nível até 10 vezes maior que o nível típico detectado no soro de mamíferos atópicos, apesar do aumento dos níveis ocorrer apenas em aproximadamente 50% dos mamíferos com distúrbios alérgicos. A IgE liga-se com uma afinidade alta ao FcRI, encontrado principalmente em mastócitos e basófilos, preparando as células para reconhecerem antígenos específicos. Uma vez preparadas e com uma exposição repetida ao mesmo antígeno, essas células liberam moléculas, tais como histaminas, prostaglandinas e leucotrienos, resultando em uma “reação alérgica”.
O kit de esferas magnéticas de um único analito de IgE de camundongo MILLIPLEX® é um kit de com um único analito que é usado para medir os níveis de IgE em apenas 2 μl de urina, soro, plasma ou lisado de tecidos/células de camundongo e amostras de sobrenadante de cultura.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: resposta imune
Especificidade
A reatividade cruzada entre esses anticorpos e aqueles contra outras imunoglobulinas não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analito: IgE
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma, lisados de tecidos/células e sobrenadante de cultura de tecidos
  • Diluição recomendada da amostra: diluição de 1:200 para plasma ou soro. Os sobrenadantes de cultura de tecidos/células são diluídos até uma concentração de aproximadamente 1 μg/ml
  • Tempo de execução do ensaio: um dia
  • Categoria de pesquisa: Imunologia e inflamação, isotipagem
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Syed H Haider et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 63(2), 219-233 (2020-04-22)
Pulmonary disease after World Trade Center particulate matter (WTC-PM) exposure is associated with dyslipidemia and the receptor for advanced glycation end products (RAGE); however, the mechanisms are not well understood. We used a murine model and a multiomics assessment to
Tsvetana Petrova et al.
PloS one, 17(2), e0263151-e0263151 (2022-02-15)
The expression of TNF-Receptor Associated Factor 6 (TRAF6) is essential for many physiological processes. Here we studied the phenotype of TRAF6[L74H] knock-in mice which are devoid of TRAF6 E3 ligase activity in every cell of the body, but express normal
Kea Martin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(11), 2791-2806 (2019-10-30)
The paracaspase Malt1 is a key regulator of canonical NF-κB activation downstream of multiple receptors in both immune and nonimmune cells. Genetic disruption of Malt1 protease function in mice and MALT1 mutations in humans results in reduced regulatory T cells
Conteúdo relacionado
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.