Documentos
MERSSTX01
Millipore
Eletrodos de reposição, 1 par
Sinônimo(s):
Electrode Set, Replacement Electrodes
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
fabricante/nome comercial
Millicell®
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O (Sistema de resistência elétrica) Millicell® ERS-2 mede de maneira confiável o potencial de membrana e a resistência de células epiteliais em cultura. Este dispositivo mede quantitativamente a saúde da monocamada celular, além de medir quantitativamente a confluência entre células. Um pélete de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) em cada ponta de eletrodo mede a tensão. Devido ao tamanho pequeno dos eletrodos, é possível medir facilmente a tensão transepitelial e a resistência das células cultivadas nas membranas microporosas. Os acessórios incluem um conjunto de eletrodos (fixo) sobressalente, conjunto de eletrodos ajustáveis e um conjunto de eletrodos especializado para uso com as placas de insertos para cultura celular de 96 poços Millicell.
Características & Benefícios:
- Instrumento portátil que se encaixa em capelas de fluxo laminar
- As medições não comprometem a esterilidade ou danificam as células na membrana
- Amplamente citado e recomendado nos protocolos de cultura de células epiteliais
Aplicações:
- Medição da resistência elétrica transepielial (TEER), avaliação da saúde da monocamada celular, medição quantitativa da confluência
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Lisanne M M Gommers et al.
Acta biomaterialia, 99, 110-120 (2019-08-30)
Intestinal enterocytes are key players in the absorption of magnesium (Mg2+) and calcium (Ca2+). Understanding the exact molecular mechanisms by which their absorption behavior is regulated could greatly improve treatment strategies for stimulating intestinal absorption in diseases with Mg2+ and/or