Documentos Principais
MD0HC027H1
Millipore
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC
D0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Filtro de profundidade de Pod Millistak+® HC, D0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Primary clarification directly out of the bioreactor
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
área de filtração
0.027 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
39-69 mg/m2
entrada
sample type liquid
condutividade
3.64 – 10.5 μS/cm
grau de filtragem
D0HC
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O meio filtrante de profundidade Millistak+® é oferecido em um formato escalável e descartável, proporcionando maior flexibilidade devido ao seu design modular exclusivo. O Millistak+® MD0HC027H1 vem em um formato POD de alta capacidade com 14 cm (A) x 22 cm (l) e uma área de filtração de 0,027 m2.
Essa série de meios D0HC oferece desempenho ideal por meio de uma matriz de densidade gradiente, ideal para aplicações de clarificação primária. Os filtros Millistak+® Pod estão disponíveis em três séries distintas de graus de meio para atender às suas necessidades específicas - DE, CE e HC.
O sistema Millistak+® Pod é ideal para uma ampla variedade de aplicações de clarificação primária e secundária, incluindo culturas de células, lisados de levedura e E. coli pós-centrifugação, refolds de E. coli, meios, vacinas, proteínas plasmáticas e soros.
Fácil de usar
Com o design compacto e modular do nosso novo sistema Millistak+® Pod, você pode aumentar a produtividade e reduzir os tempos de ciclo.
A instalação e a configuração do sistema Pod são simples e diretas. O design exclusivo dos adaptadores descartáveis e dos coletores descartáveis facilita a conexão dos filtros Pod ao restante das operações da unidade no processo. A natureza autônoma e descartável do sistema protege os operadores da exposição a riscos biológicos e elimina os requisitos de validação de manutenção e limpeza.
água do produto; pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e enxágue com água pura de 10 litros por pé quadrado (100 L/m²) da área de superfície do meio filtrante
Características e benefícios
  • Baixo volume de retenção para maior rendimento do produto
  • Ampla variedade de tipos de meios oferecidos em produtos de camada única e multicamadas
  • Os meios de ação dupla Millistak+ HC melhora a pré-filtração e comprime a clarificação
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • O design descartável patenteado elimina a necessidade de validação de alojamento, CIP ou limpeza
  • Os filtros Pod independentes protegem os operadores da exposição a riscos biológicos
  • A construção robusta é fácil de usar e configurar
  • O tamanho menor facilita o uso em espaços apertados
Especificações
Classificação do filtro: D0HC
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: Após 24 horas de imersão estática em água pura (Água DI Tipo 1), pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 100 l/m2 de área de superfície do meio
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13