MC0SP07FS1
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC
C0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.77 m 2 surface area
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC, C0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materiais
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nível de qualidade
descrição
Primary clarification directly out of the bioreactor
linha de produto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Comprimento
24.2 in. (62 cm)
Profundidade
6.4 in. (16.3 cm)
área de filtração
0.77 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
condutividade
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
C0SP
Aplicação
Características e benefícios
- Reduzem os extraíveis de TOC e os requisitos de volume de descarga pré-uso em 50%
- Sem betaglucanos para interferir nos testes de lisado de amebócitos limosos (LAL) para endotoxinas bacterianas
- Consistência de lote a lote para o desenvolvimento e a implementação bem-sucedidos de processos de clarificação robustos
Desenho&de formulação de meios filtrantes de profundidade
- Fornece até duas vezes a capacidade de filtração com propriedades de retenção de filtro equivalentes às referências comerciais baseadas em DE
- Eliminação aprimorada de impurezas de HCP
Dispositivo de cápsula descartável
- O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
- Formato robusto do dispositivo; fácil de usar e configurar
Especificações
Nota de preparo
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 ºC. O desempenho da filtração pode ser afetado após a autoclave. Recomendado apenas para descontaminação após o uso.