Documentos Principais
MCYTMAG70PMX32BK
Millipore
Painel de esferas magnéticas para citocinas/quimiocinas de camundongo MILLIPLEX® - pré-misturadas, com 32 analitos em embalagem que ocupa menos espaço (a granel)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O sistema imunológico é uma rede complexa e organizada de estruturas e processos biológicos que protege contra doenças. Por exemplo, as citocinas e as quimiocinas mediam diretamente as interações entre as células, regulando as respostas das células imunes-alvo. Essas respostas resultam em inflamação, em que o sistema imunológico tenta erradicar antígenos estranhos e começar o processo de cura. Consequentemente, o processo inflamatório desempenha um papel protetor importante na imunidade. Além disso, a pesquisa de citocinas e quimiocinas é essencial para entender o sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, bem como estados patológicos, como doença autoimune, reações alérgicas, sepse e câncer.
Para identificar citocinas específicas envolvidas em qualquer resposta inflamatória ou imune, pode ser necessário triar painéis de citocinas, o que muitas vezes requer um certo nível de automação e/ou alto rendimento. Esferas podem facilitar o processo de automação e triagem de alto rendimento com recursos como lavagem à distância.
As vantagens mesmo sem automação incluem:
  • Placa mais flexível e opções de lavadora de placas
  • Desempenho aprimorado com amostras turvas de soro/plasma
  • Resultados de ensaio equivalentes a esferas não magnéticas
  • A lavagem automatizada evita muitos problemas associados à lavagem por filtração a vácuo
O painel de citocinas/quimiocinas de camundongo MILLIPLEX® lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas. Em conjunto com a plataforma Luminex® xMAP® em um formato de esferas, você tem a vantagem de velocidade e sensibilidade ideais, permitindo a detecção multiplex quantitativa de dezenas de analitos simultaneamente, o que pode aumentar drasticamente a produtividade.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
ATUALIZAÇÃO >>
Reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: Eotaxina/CCL11, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Tipo de amostra recomendado: plasma, soro ou sobrenadante de cultura celular
  • Diluição recomendada das amostras: plasma ou soro diluído em 1:2
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro ou um dia. Para obter melhores resultados, recomenda-se uma incubação de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de biomarcadores individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Benoit Thibault et al.
EMBO molecular medicine, 13(7), e13502-e13502 (2021-05-26)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) patients frequently suffer from undetected micro-metastatic disease. This clinical situation would greatly benefit from additional investigation. Therefore, we set out to identify key signalling events that drive metastatic evolution from the pancreas. We searched for a
Raela B Ridley et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-05)
Uveoretinitis is an ocular autoimmune disease caused by the activation of autoreactive T- cells targeting retinal antigens. The myxoma M013 gene is known to block NF-κB (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) and inflammasome activation, and its gene delivery
Lauren D Palmer et al.
Cell reports, 32(10), 108129-108129 (2020-09-10)
Acinetobacter baumannii is a leading cause of ventilator-associated pneumonia and a critical threat due to multidrug resistance. The A. baumannii outer membrane is an asymmetric lipid bilayer composed of inner leaflet glycerophospholipids and outer leaflet lipooligosaccharides. Deleting mlaF of the maintenance