Documentos Principais
MCEP24H48
Millipore
Inserto suspenso para cultura celular Millicell®, PET 8 μm, de 24 poços, 48/embalagem
Discontinued with Replacement Product No. PTEP24H48
Sinônimo(s):
insertos para cultura celular, insertos para cultura de tecidos, insertos para cultura permeáveis, placa para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parâmetros
50 °C max. temp.
diâmetro do filtro
6.5 mm
área de filtração
0.3 cm2
tamanho
24 wells
área da superfície
0.3 cm2
volume máximo do poço
440 μL
volume de trabalho
200 μL
tamanho de poro
8.0 μm
entrada
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Inserto suspenso para cultura celular de tereftalato de polietileno (PET) com tamanho de poro de 8,0 μm, usado em uma placa de 24 poços para fixação celular, cultura celular, diferenciação celular e ICC. Configuração do dispositivo: Os insertos para cultura celular Millicell® com tamanho de poro de 8 μm para placa de 24 poços são um dispositivo fácil de usar e conveniente para células aderidas ou em suspensão. Permitem o acesso de meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Insertos suspensos Millicell®: Pré-carregados em receptores ou disponíveis isoladamente
  • Para ensaios de cocultura e permeabilidade
  • O design exclusivo possibilita o acesso basolateral mais fácil que outros insertos suspensos, com menor risco de contaminação
  • Disponível em 5 tamanhos de poros e 3 diâmetros, incluindo um tamanho de poro de 1 μm que é oticamente transparente para melhor visualização por microscopia
  • Disponível pré-carregado em placas receptoras de 24 poços ou como insertos individuais em 3 diâmetros
Aplicações: Fixação celular, crescimento celular, diferenciação celular, imunocitoquímica
Aplicação
Descontinuado com produto de substituição nº PTEP24H48
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.