Documentos Principais
MABX7621
Sigma-Aldrich
Anti- Creatine Kinase-MB Isoenzyme (CKMB), clone 1
clone 1, from mouse
Sinônimo(s):
CKMB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Informações sobre genes
human ... CKM(1158)
Descrição geral
Antibody recognises CKMB which is an isoform of Creatine Kinase present in heart muscle cells. CKMB is a well established cardiac biomarker, measurement of the CKMB levels in the blood are routinely used to assist in the diagnosis of a myocardial infarction.
Imunogênio
CKMB
Aplicação
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7621-1KC; Detector Antibody MABX7622-1KC
ELISA;Western Blotting
Research Category
Cancer
forma física
50 mM NaCl 10 mM PBS pH 8.0 0.1 % sodium azide (NaN₃)
Format: Purified
Protein A purified
Armazenamento e estabilidade
Stable for 12 months at 2-8ºC from date of receipt.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2