MABT887
Anti-PL Scramblase 1 Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from mouse
Sinônimo(s):
Phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Transplantability-associated protein 1, NOR1, TRA1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Plscr1(22038)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PL Scramblase 1 in 10 µg of mouse thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1