Documentos Principais
805181
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
2 μm average diameter
Sinônimo(s):
Green Fluorescent PLGA nanoparticles, Degradex® Fluorescent PLGA
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.630,00
R$ 3.630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.630,00
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 3.630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Excitation/emission: 460/500 nm
Nível de qualidade
Formulário
powder
diâmetro médio
2 μm
densidade
1.3 g/cm3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature
  • Add DI water or buffer to the container
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Aplicação
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery
Informações legais
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.