MABT852M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-21
clone LpMab-21, from mouse
Sinônimo(s):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LpMab-21, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDPN(10630)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Cell Structure
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Podoplanin in one million HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1