MABT528
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, 1C5.1
Sinônimo(s):
Gap junction alpha-1 protein, Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1, clone 1C5.1, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697)
Descrição geral
Ref.:
Sirnes, S et al. (2012). Int. J. Cancer 131, 570-581.
Naus, CC et al. (2010). Nat. Rev. Cancer. 10, 435-441.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 10 ng/mL of this antibody detected connexin 43 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1