MABT416
Anti-Nephrin Antibody, clone 3B6.1
clone 3B6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPHS1(4868)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Renal Physiology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1