MABT29
Anti-Ninein Antibody, clone 79-160-7
clone 79-160-7, from mouse
Sinônimo(s):
ninein (GSK3B interacting protein), Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, ninein centrosomal protein, GSK3B-interacting protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
79-160-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NIN(51199)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: The antibody has been shown to immunoprecipitate Ninein in L929 cells. (Delgehyr, 2005).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Ninein in 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1