GARD08
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 8)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Aplicação
Características e benefícios
- Produced and tested in accordance with ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation.
- Full Traceability to international standards
- Colour values in ASTM D 1544/D 6166 colour range
- Supplied in a 500-mL tamper-evident bottle
- 18-months shelf life
- Available with CoA and MSDS
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)