MABT1587
Anti-EpCAM Antibody, clone EpMab?16
Sinônimo(s):
Epithelial cell adhesion molecule;Adenocarcinoma-associated antigen;Cell surface glycoprotein Trop-1;Epithelial cell surface antigen;Epithelial glycoprotein;EGP;Epithelial glycoprotein 314;EGP314;hEGP314;KS 1/4 antigen;KSA;Major gastrointestinal tumor-ass
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EpMab?16, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 34.93 kDa
observed mol wt ~36 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPCAM(4072)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected EpCAM in lysate from CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EpCAM in Western Blotting applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Inhibition Assay:: A representative lot of this antibody inhibited tumor growth in oral squamous cell carcinoma (HSC-2) xenograft model mice. (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected EpCAM in Immunohistochemistry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EpCAM in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2