MAB1905-I
Anti-Laminin α1/β1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, from rat
Sinônimo(s):
Laminin subunit beta-1, Laminin subunit alpha-1, Laminin α1/β1, Serine/threonine-protein kinase PLK4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AL-4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lama1(16772)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Laminin α1/β1 in 10 µg of Laminin purified protein.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Laminin purified protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1