MABT1481
Anti-COL4A6 Antibody, clone 122-2
Sinônimo(s):
Collagen type IV alpha 6 chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
122-2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 163 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... Col4a6(363458)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in GST-tagged recombinant COL4A6.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GST-tagged recombinant NC1 domain of Rat COL4A6.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected COL4A6 in Immunohistochemistry applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Col4a6 in Western Blotting applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
ELISA Analysis: A representative lot detected Col4a6 in ELISA applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep.11(1):20836).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1