05-1540-M
Anti-Gemin2 Antibody, clone 2E17
clone 2E17, from mouse
Sinônimo(s):
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E17, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GEMIN2(8487)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cited in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 and Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600. using a representative lot.
ELISA:
Cited in Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunoprecipitation:
Cited in Battle, D.J., et. al(2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Gemin-2 in HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysates.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1