Documentos Principais
MAB363
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NMDAR1, clone 54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
54.1, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC (p)
RIA
reatividade de espécies:
rat, monkey, human, Xenopus
técnica(s):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
citations:
115
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
54.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, monkey, human, Xenopus
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
Descrição geral
O glutamato é um neurotransmissor excitatório amplamente utilizado no cérebro de mamíferos. Os canais iônicos ativados pelo glutamato são normalmente divididos em duas classes. Aqueles que são sensíveis ao N-metil-D-aspartato (NMDA) são designados receptores NMDA (NMDAR), enquanto aqueles ativados por cainato (KA) e ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxalona propiônico (AMPA ) são referidos como receptores não NMDA. Dois genes distintos codificam as subunidades do receptor NMDA, NR1 e NR2. A subunidade NR1 é expressa em abundância em praticamente todas as regiões do cérebro.
Especificidade
Reconhece um epítopo entre os aminoácidos 660-811 do receptor NMDAR1. Não apresenta reatividade cruzada com NMDAR2, NMDAR3, NMDAR4 ou NMDAR5.
Imunogênio
Epítopo: Alça extracelular entre regiões transmembranares III & IV.
Proteína de fusão recombinante contendo GST e NMDAR1 aa. 660-811.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunocitoquímica:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em IC.
RIA:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em RIA.
ELISA:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA.
Imuno-histoquímica: 1:500-2000, em tecido fixado com paraformaldeído a 2-4%: normalmente seções flutuantes, congeladas ou vibratome 24-48 horas a 4°C. Fragmentos fixados em formalina embebidas em parafina também foram usados em diluições e tempos de incubação semelhantes. Deve-se ter cautela para evitar a fixação excessiva dos tecidos. O clone 54.1 tem sido utilizado tanto para microscopia óptica quanto eletrônica.
Western blot:
1:500 com 50 migrogramas/pista de material. Reconhece uma banda de 103-116kDa.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-NMDAR1, clone 54.1 é um anticorpo contra NMDAR1 para uso em ELISA, IC, IH, IH(P), RIA.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores &e receptores
Qualidade
Avaliado por imuno-histoquímica em cérebro de rato e tecido da medula espinhal.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Padrão/morfologia de coloração representativa de NMDAR1 na medula espinhal de rato na diluição de 1:200. A imunorreatividade é vista como coloração integral da membrana e das fibras nervosas dos neurônios. Seção congelada. Exemplos de coloração de IHC congelada: Medula espinhal de rato
Descrição-alvo
103-116 kDa
forma física
Formato: Purificado
Líquido IgG2a monoclonal de camundongo purificado em tampão PBS, sem conservante.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Cérebro de rato e tecido da medula espinhal
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Stroke patients develop antibodies that react with components of N-methyl-D-aspartate receptor subunit 1 in proportion to lesion size.
Kalev-Zylinska, ML; Symes, W; Little, KC; Sun, P; Wen, D; Qiao, L; Young, D; During, MJ; Barber, PA
Stroke null
Catherine L Salussolia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(31), 11295-11304 (2011-08-05)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs), including the NMDA receptor subtype, are ligand-gated ion channels critical to fast signaling in the CNS. NMDA receptors are obligate heterotetramers composed of two GluN1 and typically two GluN2 subunits. However, the arrangement of GluN subunits
Csaba Cserép et al.
PloS one, 7(5), e37753-e37753 (2012-06-05)
GABA (gamma-aminobutyric-acid), the main inhibitory neurotransmitter in the adult brain, exerts depolarizing (excitatory) actions during development and this GABAergic depolarization cooperates with NMDARs (N-methyl-D-aspartate receptors) to drive spontaneous synchronous activity (SSA) that is fundamentally important for developing neuronal networks. Although
Taryn N Green et al.
Platelets, 28(8), 799-811 (2017-03-10)
GluN1 is a mandatory component of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) best known for their roles in the brain, but with increasing evidence for relevance in peripheral tissues, including platelets. Certain anti-GluN1 antibodies reduce brain infarcts in rodent models of ischaemic stroke.
Transcriptome analysis of synaptoneurosomes identifies neuroplasticity genes overexpressed in incipient Alzheimer's disease.
Williams, C; Mehrian Shai, R; Wu, Y; Hsu, YH; Sitzer, T; Spann, B; McCleary, C; Mo, Y; Miller, CA
Testing null