MABS481
Anti-PL Scramblase 3, clone 3B4 Antibody
clone 3B4, from mouse
Sinônimo(s):
Phospholipid scramblase 3, PL scramblase 3, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B4, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLSCR3(57048)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PL Scramlase 3 in primary adipocytes lysate (Wiedmer, T., et al. (2004). PNAS. 101(36):13296-13301).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PL Scramlase 3 in 10 µg of NIH-3T3/L1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1