MABS451
Anti-Linear Ubiquitin Antibody, clone LUB9
clone LUB9, from mouse
Sinônimo(s):
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LUB9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBC(7316)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 10 µg of Linear Polyubiquitin recombinant protein chains, bands were not detected in K48 Ub 2-7, K63 Ub 2-7, and K11-only Ubn-ubiquitinylated HM substrate protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1