MABS2320
Anti-DNP Antibody, clone 1D10.4
Sinônimo(s):
DNP, Dinitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D10.4, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~66 kDa
purificado por
using protein G
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with DNP conjugated to BSA.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DNP-conjugated BSA.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot of this antibody detected DNP in ELISA application.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2