MABS2240
Anti-TSH Receptor Antibody, clone CS-17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CS-17, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 86.83 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
agglutination assay: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSHR(7253)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in TSH-R transfected HEK293 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected TSH Receptor in one million TSH-R transfected HEK293 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry: A representative lot detected TSH Receptor in Flow Cytometry applications (Chen, C.R., et al. (2007). Endocrinology. 148(5):2375-82; Chen, C.R., et al. (2009). Endocrinology. 150(7):3401-8; Chen, C.R., et al. (2018). Thyroid. 28(7):933-940).
Inhibition: A representative lot inhibited the constitutive activity of the TSH Receptor. (Furmaniak, J. et al. (2012). Autoimmun Highlights. 4(1):11-26).
Radioimmunoassay: A representative lot detected TSH Receptor in Radioimmunoassay applications (Chen, C.R., et al. (2007). Endocrinology. 148(5):2375-82).
Antagonist Function: A representative lot bloced TSH binding to the TSH Receptor. Endocrinology. 150(7):3401-8; Chen, C.R., et al. (2018). Thyroid. 28(7):933-940).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2