MABS2199
Anti-Extrahepatic biliary cells Antibody, clone GB5
Sinônimo(s):
EHBC;Gallbladder cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GB5, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human gallbladder tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Extrahepatic biliary cells in human gallbladder tissue sections.
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Immunohistochemistry applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res.15(1):172-81).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Flow Cytometry applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res. 15(1):172-81).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Immunofluorescence applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res. 15(1):172-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1