Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
54.1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBB(1536)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected gp91phox (NOX2) in Human PMN cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Western Blotting applications (Baniulis, D., et. al. (2005). Biochim Biophys Acta. 1752(2):186-96; Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Flow Cytometry applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1