Documentos
WHA1825025
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 25 mm diam
Sinônimo(s):
Z242489, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Filtros de microfibra de vidro Whatman® grau GF/F, Grade GF/F circles, 25 mm, 100/pk
Materiais
borosilicate glass
circles
descrição
GF/F grade: medium, high loading
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1825-025
Whatman Article No. 28418441 (US reference)
Diâmetro
25 mm
espessura
0.42 mm
tamanho de poro
0.7 μm
adequação
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grau GF/F: 0,7 μm
Este filtro de alta eficiência retém partículas finas de até 0,7 μm. Ao contrário dos filtros de membrana com um valor de retenção comparável, ele tem uma taxa de fluxo muito rápida e uma capacidade de carregamento extremamente alta.
Devido à especificação de retenção de partícula estreita de 0,6 μm - 0,8 μm e da estrutura de vidro de borossilicato puro, GF/F é o material no qual o método EPA TCLP 1311 para Procedimento de Lixiviação Característico de Toxicidade foi desenvolvido. Continua sendo até hoje o filtro de escolha.
Recomendado para ligação e purificação de DNA. Por ser muito eficaz na filtragem de proteínas que forma precipitados muito finos, o GF/F pode ser usado em conjunto com o GF/D como um pré-filtro para o clareamento bem-sucedido de soluções bioquímicas e fluidos extremamente "difíceis" e ácidos nucleicos.
Características e benefícios
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva