MABS2067
Anti-HSD3B2 Antibody, clone 6
clone 6, from mouse
Sinônimo(s):
3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 2, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type II, 3-beta-HSD II, 3-beta-HSD adrenal and gonadal type
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSD3B2(3284)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: Analysis: A representative lot detected HSD3B2 in Western Blotting appliations (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected HSD3B2 in human adrenal gland and human placenta tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected HSD3B2 in ELISA appliations (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HSD3B2 in human adrenal gland tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade