Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13C11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 52 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP10(27302)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected BMP-10 in Human heart tissue lysate.
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot of this antibody neutralized BMP-10 and exacerbated the remodeling defect in BMP-9 knockout mice pups and led to a reopening of the ductus arteriosus. (Levet, S., et. al. (2015). PNAS. 112(25):E3207-15)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMP-10 in Western Blotting applications (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
ELISA Analysis: A representative lot detected BMP-10 in ELISA applications (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2