MABS1927
Anti-CD173 and CD174 Antibody, clone BRIC 231
clone BRIC 231, from mouse
Sinônimo(s):
Fucosylated histo-blood group antigens H type 2/Lewis Y, Clone BRIC 231
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BRIC 231, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUT4(2526)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD173 CD174 in Flow Cytometry applications (Cao, Y., et. al. (2001). Glycobiology. 11(8):677-83).
Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD173 CD174 in KG1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1