MABS1896
Anti-RNF123 Antibody, clone 2C10.1
clone 2C10.1, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF123, EC 2.3.2.27, Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 1, RING finger protein 123, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF123(63891)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1