MABT65
Anti-CEACAM1 Antibody, clone 4D1/C2
clone 4D1/C2, from mouse
Sinônimo(s):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1/C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM1(634)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect CEACAM1 in human granulocyte lysate (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect CEACAM1 in human granulocytes by FACS analysis (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Bands are usually observed at ~120-160 kDa, resulting from different glycosylations (Lauke, H., et al. (2004). Mol. Hum. Reprod. 10(4):247-252).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HepG2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1