MABS1326
Anti-Importin alpha-3/Qip1 Antibody, clone 3D10
clone 3D10, from rat
Sinônimo(s):
Importin subunit alpha-3, Importin alpha Q1, Karyopherin subunit alpha-4, Qip1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D10, monoclonal
reatividade de espécies
rat, monkey, hamster, bovine, human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Kpna3(540719)
dog ... Kpna3(476909)
human ... KPNA3(3839)
mouse ... Kpna3(16648)
rat ... Kpna3(361055)
rhesus monkey ... Kpna3(706925)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous importin 3/Qip1 in human HeLa, monkey COS-7, mouse L-929, rat NRK , hamster BHK, and bovine MDBK cell lysates (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1