MABS107-I
Anti-Ubiquitin K11 linkage Antibody, clone 2A3/2E6
clone 2A3/2E6, from rabbit
Sinônimo(s):
Ubiquitin K11 linkage, Lysine 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A3/2E6, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 to 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin K11 linkage in 10 µg of K11 recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1