Documentos Principais
SAB5701120
Sigma-Aldrich
Anti-K63-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.131,00
R$ 2.131,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.131,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.131,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
ubiquitination (Lys63)
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K63 linkage).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)