MABN722
Anti-WIF1 Antibody, clone 1G5
ascites fluid, clone 1G5, from mouse
Sinônimo(s):
WIF-1, WIF, Wnt inhibitory factor 1, WIF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WIF1(11197)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WIF1 in human ovarian tumor and lung cancer tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WIF1 in HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates