MABN52
Anti-REP-1 Antibody, clone 2F1
clone 2F1, from mouse
Sinônimo(s):
choroideremia (Rab escort protein 1), choroideremia, Choroideraemia protein, Rab escort protein 1, Rab geranylgeranyltransferase component A, TCD protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHM(1121)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected REP-1 on 10 µg of 293T cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1