MABN483
Anti-IRAP Antibody, Clone 3E1
clone 3E1, from mouse
Sinônimo(s):
Leucyl-cystinyl aminopeptidase, Cystinyl aminopeptidase, Insulin-regulated membrane aminopeptidase, Insulin-responsive aminopeptidase, IRAP, Oxytocinase, OTase, Placental leucine aminopeptidase, P-LAP, Leucyl-cystinyl aminopeptidase, pregnancy serum form
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LNPEP(4012)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected IRAP in 3T3-L1 cells treated with or without insulin (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IRAP in 10 µg of insulin treated NIH-3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1