Documentos Principais
799130
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 110 kg, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinônimo(s):
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
Selecione um tamanho
110 KG
R$ 205.521,00
R$ 205.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
110 KG
R$ 205.521,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.34
R$ 205.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
3 yr
composição
MIT, 9.5%
embalagem
pkg of 110 kg
Parâmetros
<90 °C operating temperature
cor
colorless to light yellow
Matriz
Water
Faixa de pH operacional
2-12
faixa de pH
3-6
p.e.
100 °C/1.013 hPa
pf
-20--15 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade
1.020 g/cm3 at 25 °C
Aplicação
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informações legais
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Exoneração de responsabilidade
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6