MABN349
Anti-Synaptotagmin-12 Antibody (SYT12), clone 1B12.1
clone 1B12.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Synaptotagmin-12, Synaptotagmin XII, SytXII, Synaptotagmin-12 (SYT12)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYT12(91683)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-12 (SYT12) in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1